Key Documents
Z243841
Sigma-Aldrich
POWERMITE solid-state type-600W capacity heat controls
SS-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
120 V AC
特徴
CSA approved
利用可能性
not available in EU
重量
1.6 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Model SS-4は成形されたアルミニウムケースに入っており、灰色のベイクドオン加工で、サテンSS表面、埋め込み型のプラグとダイアルプレート、パイロットランプ、および3フィートの3線電気コードと米国プラグが付属しています。
THERMOWELLヒーティングマントルやその他の抵抗加熱回路(ホットプレート、ヒートテープ、ウォーターバスなど)の制御に使用します。半導体素子またはプロポーショナルオン/オフモデルをご利用になれます。すべてのモデルにヒューズが付いています(回路のブレーカーはありません)。パーセント出力レベルにおいて5~90%で校正されています。(すなわち、ノブが50%出力レベルに設定されている場合は、線間電圧が117とすると83ボルトの出力となります。)プロポーショナルオン/オフタイプよりも制御範囲が広くなっています。抵抗加熱回路だけでなく、白熱灯、室内ファン、撹拌モーターの制御にも使用できます。60 Hz.
法的情報
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)