包装
pkg of 100 wipes
メーカー/製品名
Kimberly Clark
L × W
11 1/2 in. × 12 in.
詳細
Low lint wipers for Class 100 assembly operations and other clean room environments. Soft, absorbent, nonwoven fabric eliminates surface fibers and traps particles. Won′t scratch sensitive surfaces and absorbs more than four times its weight in liquids. Acid resistant-won′t break down or disintegrate when exposed to chemicals. Packaged in anti-static, double polybag.
法的情報
Crew is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)