安全性情報
GF86268606
Stainless steel - AISI 316l
non-woven fabric, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 150 × 150 mm, thickness 0.060 mm
別名:
FF213720
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
fabric
メーカー/製品名
Goodfellow 862-686-06
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.060 mm
重量
50 g
per meter squared
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF86268606-2EA:
GF86268606-5EA:
GF86268606-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)