メーカー/製品名
Goodfellow 559-409-57
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
8.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF55940957-1EA | 4061821138743 |
GF55940957-2EA | 4061821138750 |