物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
Joints neck (34)
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212261705
利用可能性
not available in USA and Canada
H
85 mm
キャパシティ
50 mL
フラスコ外径
51 mm
ネック外径
34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
目盛り付き。DIN 12380規格に適合しています。
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z232998-1EA | |
Z232998-10EA |