色
violet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
色分けされたDelrin®プラスチックジョイントクリップはガラス器具を傷付けず、腐食しません。最大302°F(150°C)までの温度に耐えられます。濃アルカリと希酸に対して安定ですが、ハロゲンガスや濃酸には耐性がありません。
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z222321-12EA | 4061833308073 |