Merck
Z214442
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass
flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS top24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
フラスコ容量
250 mL
フリット直径
40 mm
ホースバーブサイズ
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Hose barb "A" tapers from 10mm to 14mm. Barb "B" is 5mm.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)