Merck
Z215899
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 10/30
別名:
flask stopper, lab stopper, stoppers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS10/30
メーカー/製品名
Cowie 010.110
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
固体PTFEから機械加工で製造され、台形シールで280°Cまで中~高真空性能を発揮します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z215899-1EA4061833470985