詳細
Use these hollow PTFE stoppers for boiling and distilling flasks with ground joints.
特徴および利点
- Easily removed from standard tapered glassware by turning the red extraction nut to apply a safe, gentle and even force against the mouth of the vessel
- Helps eliminate accidents and breakage
- Autoclave safe at 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)