Key Documents
Z214612
Micro photochemical reactor UV lamp
output5.5 watts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
特徴
CE compliant: no
CSA approved: no
メーカー/製品名
Ace Glass 1213208
利用可能性
not available in EU, Canada
出力
5.5 watts
詳細
冷陰極、低圧、水銀アーク、2穴石英製ガス放電灯ランプの消費電力は、主出力端子254ナノメートルにおいて、5.5ワットです。稼働時間は5,000時間と見積もられています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)