Merck
Z189960
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 723806
上部直径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)