Merck
Z186848
Sigma-Aldrich
All-purpose sampling containers
capacity 8 oz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.51
キャパシティ
8 oz
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durable and translucent PP containers resist acids, bases, most organic solvents, and common laboratory reagents. Internally molded dual graduations in increments of 1 oz and 20 mL. Economical enough to discard after one use, or strong enough to reuse. Tight-fitting PE lid not included. Nonsterile.
その他情報
Supplied without lid. No lid available.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)