Merck
Z177350
Scienceware® micro funnel
top I.D. 28 mm, stem diam. 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14685-0028
ステム直径
6 mm
上部I.D.
28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)