Merck
Z153184
コクラン分子模型
lattices, minit, classroom set with 5 texts
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 1,470
no. of bonds 1160
メーカー/製品名
Cochranes 0077
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
Study the structures of diamond, graphite, metals (iron, copper & magnesium), sodium chloride, zinc blende, wurzite, caesium chloride, rutile, ice, orthoboric acid, cadmium chloride and cadmium iodide. Make sizeable models of up to 100 atoms in each or multiple smaller models. Includes 5 instruction/activity booklets.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (125)
  • 2-prong 155°: Oxygen, red (30)
  • 2-prong 141°: Oxygen, red (30)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (150), Oxygen, red (150)
  • 3-prong 90°, 135°: Oxygen, red (30)
  • 4-prong 141°, 116°: Oxygen, red (30)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (175), Oxygen, red (75), Sulfur, yellow (100), Halogen, green (50), Metal, silver (125)
  • 6-prong octahedral: Halogen, green (100), Metal, silver (75)
  • 8-prong cubic: Halogen, green (25), Metal, silver (100)
  • 12-prong: Metal, silver (100)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (640)
  • Straw, green, 1.5 cm (320)
  • Straw, white, 10 cm (35)
  • Straw, white, 3.5 cm (160)
  • Straw, mixed set/26 (5)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
コクラン分子模型 organic/inorganic, orbit
Z184756
コクラン分子模型
コクラン分子模型 orbit, lattices
Z184780
コクラン分子模型
コクラン分子模型 minit, DNA, single kit with booklet
Z245852
コクラン分子模型
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.