Merck
Z147362
Supelco
フラッシュクロマトグラフフィーアセンブリー、ねじ式ジョイント付き
capacity 200 mL, Standard column, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NC.05
ジョイント
joint: ST/NS24/40
グレード
for chromatography
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
200 mL
カラム外径 × L
25 mm × 584 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grease-free design eliminates contamination and frozen joints. Consists of column and flow controller. Order solvent reservoir separately. See the Air-Sensitive section for a description of the threaded joint.
アプリケーション
Flash chromatography is useful for rapid, preparative separations with moderate resolutions. As first described in J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), it is commonly performed with silica gel although the use of reversed phase packings has become popular in recent years.
関連事項
ねじ込み式ジョイントの動作方法の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z147362-1EA4061832998046