物質
PTFE stopcock
ジョイント
top joint: threaded24/40
グレード
for chromatography
テクニック
HPLC: suitable
カラム外径 × 有効長
19 mm × 813 mm
カラム容積
100 mL
リザーバー容積
100 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z560472-1EA | 4061832133300 |