Merck
Z408468
Sigma-Aldrich
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 5/16 - 1/2in., green wheel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
20121904
NACRES:
NB.51
詳細
barbed ends
特徴
fits tubing 5/16 - 1/2in.
メーカー/製品名
Bel-Art
green wheel
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
色が付いた羽根車が、液体流または気体流(範囲:0.5~10 L/分)によって自由回転します。透明なPS製。腐食性流体や64°Cを超える温度では使用できません。
法的情報
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z408468-1EA4061832264066