Merck
Z137219
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 250 mL
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6936-35
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
24/40ジョイント。サイドアームはネジ式になっているため、ナイロンブッシングと使用できます。直径7 mmまでの温度計またはガス抜きチューブを取り付けることができます。ブッシングとFETFE® O-リングを備えています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)