Merck
Z103322
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom flask with septum-inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa section).
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)