Merck
Z127299
Supelco
黒色フェノール穴開きスクリューキャップ
Cut-out top, without septum, thread for 20-400, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black phenolic cap
特徴
closure type black phenolic hole cap
包装
pkg of 200 ea
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)