安全性情報
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® スターラー潤滑油
1 oz or 4 oz sizes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.72
メーカー/製品名
Ace Glass 811710
詳細
Low-melting. Only very thin film needed. A non-cooled ACE bearing can be operated at 1500 r.p.m. and water-cooled bearings up to 2000 r.p.m. for many hours with negligible wear.
法的情報
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z126039-4OZ:
Z126039-4OZPW:
Z126039-BULK:
Z126039-1OZPW:
Z126039-1OZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)