安全性情報
Z568597
Krytox® XHT-BDZグリース
weight 2 oz (tube)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Du Pont
重量
2 oz (tube)
詳細
288°C(550°F)以上の高温での用途向けにデザインされています。化学的に不活性、不燃性オイル蒸発が少なく、非溶解性増粘剤で増粘されているため、一般的な潤滑油の融点より高い温度でも、使用できます。白色、クリーム状の軟らかさ。対応温度範囲:-5~360°C(23~680°F)。400°C(752°F)の断続的な高温にも対応。
法的情報
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z568597-BULK:
Z568597-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)