Merck
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
325 mL
詳細
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)