Merck
Y906514
Sigma-Aldrich
High Pressure, brass diaphragm, 1/4 in. NPT straight path, external
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.12
物質
brass diaphragm
品質水準
パラメーター
3000 psi max. pressure
L
2.387 in.
重量
225 g
フィッティング
1/4 in. NPT straight path, external
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
本製品は、バルクガス製品を購入された場合に限りご利用いただけます。個人向けの販売はしておりません。より詳しい情報については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)