分子量
average Mn ~570
不純物
<1 wt. % monomer
<2 wt. % trimer
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
粘度
8,000 mPa.s(25 °C)(lit.)
酸性度指数
190‑198 mg KOH/g
ヨウ素価
<10
転移温度
pour point ~0 °C
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
詳細
水素化された二量体酸は、36個の炭素原子を有する脂肪酸です。230~250°Cで粘土触媒による二量化により合成できるシクロヘキセン環で構成されています。
重合体の柔軟性、靱性、衝撃抵抗、可染性、および加水分解安定性を改善します。
アプリケーション
ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタにおけるコモノマー。
水素化された二量体酸は、鉛金属基板を保護するための腐食防止剤として使用できます。また、電子基盤、繊維、および包装システムの熱可塑性ポリマーとして、ポリアミド系の熱溶融接着剤にも使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - open cup
引火点(℃)
300 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432369-250ML:
432369-BULK:
432369-VAR:
432369-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lower purity dimer acid based polyamides used as hot melt adhesives: synthesis and properties
Freitas RFR, et al.
Journal of Adhesion Science and Technology, 29(17), 1860-1872 (2015)
Hydrogenated dimer acid as a corrosion inhibitor for lead metal substrates in acetic acid
De Keersmaecker M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162(4), C167-C179 (2015)
Study of liquid-crystalline behaviour of aliphatic-aromatic polyamides derived from castor oil based dimer acid by DSC
Khare K, et al.
Indian Journal of Advances in Chemical Science, 2(1), 89-94 (2013)
Selective formation of C36-dimer fatty acids via thiol-ene addition for copolyamide synthesis
Unverferth M and Meier MAR
European Journal of Lipid Science and Technology, 118(10), 1470-1474 (2016)