Key Documents
WHA77002805
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
0.45 μm, clear polystyrene, polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
別名:
Z746479, ウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® UNIFILTER®プレート, 96 well, well volume 800 μL, 0.45 μm polypropylene membrane
物質
polypropylene
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
特徴
0.45 μm polypropylene membrane
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Whatman 7700-2805
Whatman Article No. 28420808 (US reference)
サイズ
96 well
ウェル容積
800 μL
ポアサイズ
0.45 μm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • No cross talk. Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination.
  • Economical to use. Wide range of well volume options ensures efficient use of materials.
  • Better control. Choice of filter media allows control of the flow rates and retention characteristics.
  • Versatile. A broad range of filtration media is available, including glass fiber, polypropylene, cellulose nitrate, cellulose acetate, nylon, and ion exchange cellulose.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)