主要文書
MAFBN0B50
Millipore
MultiScreen GFB フィルタープレート、不透明、非滅菌
Receptor/ligand binding assays, sample prep, enzyme assays with precipitation, DNA purification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
glass fiber membrane
titanium dioxide
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
hydrophilic
lid
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
50-250 μL sample volume (per well)
テクニック
DNA purification: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
128 mm
W
85.5 mm
ろ過面積
0.26 cm2
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μL
有効容積
50-250 μL
ポアサイズ
1.0 μm pore size
アプリケーション
sample preparation
結合型
high binding surface
輸送温度
ambient
詳細
ガラス繊維フィルターメンブレンフィルター:
バインダー樹脂を使用したガラス繊維フィルターは湿潤強度に優れ、特に、高度に汚染されたサンプルや粒子混入サンプルの定性解析やプレフィルトレーションに最適です。また、水溶液の清澄化にも広く使用されています。
バインダー樹脂を使用したガラス繊維フィルターは湿潤強度に優れ、特に、高度に汚染されたサンプルや粒子混入サンプルの定性解析やプレフィルトレーションに最適です。また、水溶液の清澄化にも広く使用されています。
特長 & 利点:
- 多様な構成とアプリケーション
- 化学的適合性
- 自動化対応
- 優れたバキュームろ過とろ液回収
アプリケーション:
- 受容体/リガンド結合アッセイ、サンプル調製、タンパク質の TCA 沈殿
フィルターコード:FB
アプリケーション
受容体/リガンド結合アッセイ、サンプル調製、沈殿を伴う酵素アッセイ、DNA精製
研究カテゴリー
一般的なろ過
核酸
アッセイ
物理的形状
カラーコード:不透明
その他情報
自動化に適合:なし
法的情報
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This web page shows how the MultiScreenHTS 384-well filter plate is used to perform receptor-ligand binding assays using the Human muscarinic M1 G-protein Coupled Receptor (GPCR) as a representative model system.