Merck
WHA69922504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene matrix, pore size 0.45 μm, non-sterile, pack of 150 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene housing
polypropylene matrix
polypropylene membrane (polypropylene pre-filter)
無菌性
non-sterile
特徴
Polypropylene prefilter
包装
pack of 150 ea
メーカー/製品名
Whatman 6992-2504
パラメーター
75 psi pressure
直径
25 mm
フィルタ面積
4.6 cm2
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)