Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1502
Sigma-Aldrich
抗HSP90α抗体 クローン4M13 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
HSP 86, HSP86, LAP-2, LPS関連タンパク質2, リポ多糖関連タンパク質2, 熱ショック86 kDa, 熱ショックタンパク質HSP90α, 腎がん抗原NY-REN-38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4M13, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 84.66 kDa
observed mol wt ~85 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSP90AA1(3320)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4M13は、HSP90αを検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端側半分内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト熱ショックタンパク質HSP90αのN末端側半分に由来する115個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、NIH3T3細胞、ヒト精巣、およびラット脳組織のHSP90αを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ: この抗体は、ヒト・リコンビナントHSP90αと結合し、KD値は2.9 x 10^(-8)でした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト精巣組織切片のHSP90αを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗HSP90α クローン4M13 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1502)はHSP90αを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
熱ショックタンパク質HSP90α(UniProt:P07900、別名:熱ショック86 kDa HSP86、HSP86、リポ多糖関連タンパク質2、LAP-2、LPS関連タンパク質2、腎がん抗原NY-REN-38)は、ヒトHSP90AA1(別名:HSP90A、HSPC1、HSPCA)遺伝子(Gene ID:3320)によってコードされています。HSP90は、ATPase依存的に多くのクライアントタンパク質の安定性と機能性を維持する分子シャペロンとして働きます。基質認識、ATPaseサイクル、およびシャペロン機能を調節するさまざまなコシャペロンと動的に相互作用することがわかっています。シャペロンが機能した後、適切に折り畳まれたクライアントタンパク質とコシャペロンによって、HSP90はADPと結合して一部開いた形態になり、最終的にHSP90からADPが放出され、HSP90は次のサイクルのために開いた形態になります。また、HSP90とそのコシャペロンは、(a)種々の生理学的刺激に応答して特定の転写因子の定常状態レベルを変化させる、(b)ヒストン脱アセチル化酵素などの特定のエピジェネティック修飾因子の活性を調節する、(c)特定の遺伝子のプロモーター領域からのヒストンの除去に関与して遺伝子発現を開始させる、という少なくとも3段階で転写を調節することが示されています。静止状態では、C末端ドメインの二量体化を介して、HSP90はホモ二量体を形成します。これをオープンコンフォメーションと称します。ATPが結合すると、N末端ドメインの形態が著しく変化し、N末端ドメイン同士が接触して活性型の閉じた構造になります。シャペロンが機能した後、ATP分子はADPに加水分解され、ADPはHSP90から解離し、HSP90を静止状態に戻します。このモノクローナル抗体(クローン1G6-D7)は、マウスにおいて新規腫瘍形成と既存腫瘍の増大の両方を阻害することが報告されています。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Li, W., et al. (2012). Biochim. Biophys. Acta. 1823(3); 730 741; Zou, M., et al. (2017). Oncogene 36(15); 2160-2171)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.03 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1502-4X25UL:
ZRB1502-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)