物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
特徴
Polypropylene prefilter
包装
pack of 150 ea
メーカー/製品名
Whatman 6978-2504
Whatman Article No. 28420566 (US reference)
直径
25 mm
容量
≤25 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)