Merck
WHA69712504
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
別名:
Z754684
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pk of 1500
メーカー/製品名
Whatman 6971-2504
Whatman Article No. 28420562 (US reference)
直径
25 mm
サイズ
容量
≤25 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
適合性
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)