物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Whatman 6777-0404
Whatman Article No. 28420272 (US reference)
直径
4 mm
ろ過面積
0.2 cm2
容量
≤2 mL
ポアサイズ
0.45 μm (with tube tip)
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (with tube tip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman®Puradiscシリンジフィルター
高品質で経済的。最大100 mLの試料を迅速かつ効果的にろ過するのに最適です。
顔料を含まないポリプロピレン製、または標準入口(めす型ルアーロック)と出口(おす型ルアー)を接続した(その他の指定がない限り)ポリカーボネート製です。オプションには、重要な用途のための医療グレードの滅菌済みブリスターパック、試料をマイクロバイアルに正確に分注できるようにしてエアーロックを防ぐ専用のチューブチップ出口などがあります。
特長と利点:
Puradisc 4シリンジフィルター
特長:
用途:
高品質で経済的。最大100 mLの試料を迅速かつ効果的にろ過するのに最適です。
顔料を含まないポリプロピレン製、または標準入口(めす型ルアーロック)と出口(おす型ルアー)を接続した(その他の指定がない限り)ポリカーボネート製です。オプションには、重要な用途のための医療グレードの滅菌済みブリスターパック、試料をマイクロバイアルに正確に分注できるようにしてエアーロックを防ぐ専用のチューブチップ出口などがあります。
特長と利点:
- 顔料を含まないポリプロピレン製 (Puradisc 30およびAqua 30はポリカーボネート製)
- 標準的な入口-出口ルアーコネクター
- 医療グレードの滅菌済みブリスターパック(オプション)
- マイクロバイアルに正確に分注するためのチューブチップ型(オプション)
- 膜またはガラスマイクロファイバーフィルター媒体を選択可能
- 試料の損失を最小限に抑えるフィルターサイズ(4 mm、13 mm、または30 mm)を選択可能
- 重要な用途のための滅菌済みオプション
- さまざまな膜
Puradisc 4シリンジフィルター
特長:
- 直径4 mmのシリンジフィルター
- 2 mLまでのサンプル容量
- 滞留量が少ない(10 μL未満)ため、最大限のサンプルが回収されます。
- チューブチップ形式(オプション)
用途:
- 固形分の少ないHPLCサンプル。ろ過によりカラムの寿命を延長
- CE(キャピラリー電気泳動)サンプル-ろ過により偽ピークをなくす
- 小容量サンプルの滅菌ろ過
- UV/Visサンプル-チューブチップを使用してキュベットに直接ろ過
- 屈折率測定-装置の光学系に損傷を与えず、結果の確度を向上させるようにサンプルをろ過
- 膜への非特異結合を最小化(膜のサイズが小さいため)
アプリケーション
- 固形分の少ないHPLCサンプル。ろ過によりカラムの寿命を延長
- CE(キャピラリー電気泳動)サンプル-ろ過により偽ピークをなくす
- 小容量サンプルの滅菌ろ過
- UV/Visサンプル-チューブチップを使用してキュベットに直接ろ過
- 屈折率測定-装置の光学系に損傷を与えず、結果の確度を向上させるようにサンプルをろ過
- 膜への非特異結合を最小化(膜のサイズが小さいため)
特徴および利点
Features & Benefits (Puradisc 4)
- 4 mm diameter syringe filter
- Sample volume up to 2 mL
- Low hold-up volume < 10 μl ensures maximum sample recovery
- Tube-tip format (optional)
適合性
Suitable for:
- HPLC samples containing low solid content
- capillary electrophoresis samples
- UV/VIS samples - filter directly into cuvette using tube tip
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva