Merck
BR137630
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 5 mm × 10 mm
別名:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122401
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
crosshead
メーカー/製品名
BRAND 137630
H ×直径
5 mm × 10 mm
L
10 mm
直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Steady spinning position. Excellent stirring action.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)