Merck
Z420247
Sigma-Aldrich
Spinbar®使い捨てマグネチックスターラーバー
size 2 in. × 5/16 in.
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37112-0002
サイズ
2 in. × 5/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z420247-1PAK4061832264653