Merck
WHA67265002A
Whatman® インラインフィルター / degassers (IFD)
Aqueous IFD for tubing diam 1/8" only
別名:
Whatmanフィルター, Z744387, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Aqueous IFD for tubing diam 1/8" only
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Whatman 6726-5002A
Whatman Article No. 28420235 (US reference)
直径
50 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman VacAssistは、軽量の金属製フレームの内側に薄手の透明PTFEメンブランを張ったもので、吸引プロセスの際「ユニフィルター」の上に載せます。他のウェルよりも前に空になったウェルについては、この特許取得の器具により、空のウェルの口を自動的に密閉し、他のウェルの吸引を行えるようにします。各UniVac 3には、VacAssistが1枚付いています。
特徴および利点
  • Faster than traditional methods of HPLC mobile phase preparation, saving time in the laboratory
  • Provides pure filtration of aqueous mobile phases without expensive degassing equipment
  • Chemically resistant polypropylene construction enables reliable filtration
  • Can be integrity-tested with the bubble point method
  • Includes compression end fittings – for replacements, see our IFD end fitting kit
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)