Merck
WHA67255002A
Whatman® インラインフィルター / degassers (IFD)
Solvent IFD, polypropylene membrane
別名:
Z754307
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Whatman 6725-5002A
Whatman Article No. 28420232 (US reference)
直径
50 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman VacAssistは、軽量の金属製フレームの内側に薄手の透明PTFEメンブランを張ったもので、吸引プロセスの際「ユニフィルター」の上に載せます。他のウェルよりも前に空になったウェルについては、この特許取得の器具により、空のウェルの口を自動的に密閉し、他のウェルの吸引を行えるようにします。各UniVac 3には、VacAssistが1枚付いています。
特徴および利点
  • Faster than traditional mobile phase preparation
  • Chemically resistant polypropylene membrane and housing, built to filter solvent mobile phases without expensive stand-alone degassing equipment
  • Air vent on inlet with luer lock cap
  • Integrity-testable with the bubble point method
  • Includes compression end fittings
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)