Merck
WHA5230150
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 150 mm (5.9 in.), pkg of 50 ea
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z761931, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
creped white cellulose
特徴
Grade 230
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 5230-150
パラメーター
fast flow rate
fast flow rate
直径
150 mm (5.9 in.)
厚さ
0.40 mm (0.02 in.)
ポアサイズ
25-30 μm
坪量
123 g/m2
キャパシティ
high loading
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 230 is a strong, thick creped paper widely used in oil chemistry. Retains coarse particles, has a fast filtration speed and high loading capacity.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
特徴および利点
  • Retains coarse particles
  • Highspeedand loading capacity
  • Strong, thick filter with crêped surface
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)