特徴
Glass Support
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 1960-004
Whatman Article No. 28418638 (US reference)
直径
47 mm
容量
300 mL
キャパシティ
300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatmanでは、メンブランフィルターと共に使用する各種ホルダーを揃えています。
吸引タイプガラスホルダー
ホウケイ酸ガラス製で、複数のサポートスクリーンから選択できます。水溶液や有機溶媒の濾過に適しています。漏斗シールにより、サンプルがメンブランの脇を流れないよう、また微粒子がメンブラン表面に保持されるよう確保しています。
焼結ガラスサポートは、濾過や生物学系の分析に推奨されます。304ステンレス製サポートスクリーンは、タンパク質溶液との使用に適しています。
ポリエステルドレインディスク
濾過速度やスループットの改善にサポートがさらに必要な場合、メンブラン付きのハードウェアと共に本製品を使用します。ポリエステルドレインディスクは、結合剤フリーで厚さ100 μmです。表面がフラットであるため、フィルターが裂けたり破裂したりすることはありません。スタックフィルターを直列にして適用する場合、メンブラン層間のセパレーターとして用いることもできます。この化学的に不活性なサポートディスクは、様々な直径を揃えており、広範な装置に使用できます。
用途
吸引タイプガラスホルダー
ホウケイ酸ガラス製で、複数のサポートスクリーンから選択できます。水溶液や有機溶媒の濾過に適しています。漏斗シールにより、サンプルがメンブランの脇を流れないよう、また微粒子がメンブラン表面に保持されるよう確保しています。
焼結ガラスサポートは、濾過や生物学系の分析に推奨されます。304ステンレス製サポートスクリーンは、タンパク質溶液との使用に適しています。
ポリエステルドレインディスク
濾過速度やスループットの改善にサポートがさらに必要な場合、メンブラン付きのハードウェアと共に本製品を使用します。ポリエステルドレインディスクは、結合剤フリーで厚さ100 μmです。表面がフラットであるため、フィルターが裂けたり破裂したりすることはありません。スタックフィルターを直列にして適用する場合、メンブラン層間のセパレーターとして用いることもできます。この化学的に不活性なサポートディスクは、様々な直径を揃えており、広範な装置に使用できます。
用途
- ラボにおける一般的な精密濾過
- 品質管理および滅菌検査
- HPLC溶媒からの微粒子の除去
- 組織培養培地の濾過
特徴および利点
- Produced from borosilicate glass and available with a choice of support screen.
- Suitable for aqueous and organic solvent filtration.
- The funnel seal ensures that the sample does not bypass the membrane and that particulates are retained on the surface of the membrane.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)