物質
glass (cylinder, base)
特徴
Filter Funnel, 3-piece
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 1950-017
Whatman Article No. 28418626 (US reference)
直径
70 mm
フィルタ直径
70 mm
容量
210 mL
キャパシティ
210 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Chemically resistant - 3-Piece construction consists of glass cylinder and base with a polymeric membrane support.
- Support options - Provided with acrylic support and optional polypropylene or PTFE supports available separately for some sizes.
- Secure sealing - Clamps at edges to prevent peripheral loss due to fluid bypass around the edge of the filter.
- Eliminate carry-over -speed of design facilitates easy and thorough cleaning between use.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)