Merck
WHA1454320
Whatman® 定量ろ紙、硬化微灰、グレード 54
circles, diam. 320 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Z651788, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
circles
特徴
Grade 54
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1454-320
Whatman Article No. 28418117 (US reference)
パラメーター
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
直径
320 mm
厚さ
185 μm
≤0.015%
ポアサイズ
22 μm (Particle retention)
坪量
92 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman Grade 54 hardened low ash quantitative filter paper for Büchner funnel and Hirsch funnel filtration enables fast vacuum suction filtration for recrystallization applications. This hard, smooth, high wet-strength Grade 54 fast filter paper enables collection of coarse and gelatinous precipitates with minimal fiber shredding, even when wet. Whatman low ash hardened filter paper for quantitative analysis is available in three grades. All three are designed for use in gravity and vacuum suction filtration in Büchner and Hirsch funnels.
特徴および利点
  • Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
  • Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
  • High purity (0.015% ash maximum)
  • Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
  • Hardened to minimize fiber shedding
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)