Merck
Z723061
Sigma-Aldrich
Aldrich®三角フラスコ、STジョイント
capacity 125 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
ジョイント
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
without cap
包装
case of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)