Key Documents
WHA1114125
Whatman®定量フィルターペーパー、グレード 114 および114V
circles, diam. 125 mm, pack of 100
別名:
Z740225, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1114-125
Whatman Article No. 28417681 (US reference)
パラメーター
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
直径
125 mm
厚さ
190 μm
≤0.06%
ポアサイズ
25 μm (Particle retention)
坪量
77 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グレード114Vは強度が高く、濾過速度がきわめて高速の濾紙です。粗粒子やゼラチン状沈殿物の濾過に最適です。表面は平滑です。
特徴および利点
  • Only half the thickness of Grade 113
  • Suitable for coarse or gelatinous precipitates
  • Smooth surface for easy recovery of precipitates.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)