Merck
WHA10453007
Whatman® pressure filtration devices, MD 050
MD 050/0/18, Connector olive external diam. 9 to 11 mm, for pressure hoses
別名:
Z751383
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 10453007
Whatman Article No. 28415707 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Inlet/outlet connections for MD 050 and MD 142/5 stainless steel pressure filtration devices.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)