Merck
WHA10442200
Whatman® solvent filtration kit GV 050/2
別名:
Whatman® グラスバキュームろ過デバイス, Z671444
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass funnel(s) (funnel)
borosilicate glass housing
stainless steel clamp(s) (clamp)
無菌性
non-sterile
特徴
cap plug seal
graduation
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman 10442200
Whatman Article No. 28415563 (US reference)
フィルタ表面積
12.5 cm2
漏斗容積
250 mL
ネック直径
リザーバー容積
1,000 mL
適合性
suitable for (filtration and biological analysis; the 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラス製真空濾過装置
特長と利点
  • ほとんどの水溶液および有機溶剤に安定
  • 酸および腐食性物質に耐性
  • オートクレーブ可能であり、180°Cまで乾熱滅菌可能
  • 最高200°Cまで使用可能
用途
  • 食品(例、アイスクリーム)
  • 飲料(例、ビールの残留物質)
  • 医薬品および化粧品
  • 水および廃水
  • 残留物質分析および沈殿滴定
  • コンタミネーション検査(例、電気めっき)
  • 微生物学的、生化学的、水生生物学的検出
  • 放射化学検査
  • エレクトロニクス、航空機、宇宙旅行などの慎重な扱いを要する産業部門における粒子分析
材料
上部、下部:ホウケイ酸ガラス製
キャップ:シリコン製
フラスコ:ホウケイ酸ガラス製
フリット:D2ガラス
ふるい:PTFEコートステンレススチール製
シール:PTFEおよびシリコン製
クランプ:アルミニウム製およびステンレススチール製
ホース接続:POM、RD14糸
シリコンキャップ、エアインレット付き
Whatman® Vacuum Type Glass Holders
Produced from borosilicate glass and available with a choice of support screen. Suitable for aqueous and organic solvent filtration. The funnel seal ensures that the sample does not bypass the membrane and that particulates are retained on the surface of the membrane.
The sintered glass support is recommended for filtration and biological analysis. The 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions.
特徴および利点
  • Chemically resistant to most aqueous and organic solutions.
  • Resistant to acids and caustic solutions.
  • Autoclavable and can be sterilized in dry heat to 18NA°C.
  • Can be used up to 200°C.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)