製品名
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、有機バインダー付き、グレード GF 92, size 142 mm
物質
borosilicate glass membrane
circles
特徴
hydrophilic
包装
pk of 100
メーカー/製品名
Whatman 10421060
Whatman Article No. 28415413 (US reference)
直径
142 mm
サイズ
142 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この濾紙はメンブラン濾紙のプレフィルターとして、GCやHPLCによる作物保護剤残留物の測定、ビールの低温スラッジ測定、ガス分析前の煤分離、自動気体濾過装置のロールフィルターなどの用途に用いられます。
特徴および利点
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)