Key Documents
WHA10418312
Whatman® Nuclepore Track-Etched 膜
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 3 μm, non-sterile, case of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104921
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate filter
無菌性
non-sterile
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Cytiva 10418312
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
3 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
法的情報
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)