Merck
WHA10401706
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 25 mm diam
別名:
Z697311, セルロースメンブラン, メンブランフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10401706
Whatman Article No. 28415043 (US reference)
直径
25 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
  • Supports visual enumeration of bacteria
  • Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)