Merck
WHA10371019
Whatman® スタンダード グラスマイクロファイバー抽出シンブレス
603G glass fiber thimble 25 x 100 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
別名:
Z696870, グラスファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104817
NACRES:
NB.43
詳細
Grade 603 G (Glass Fiber with inorganic binder)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Whatman 10371019
Whatman Article No. 28414811 (US reference)
W × L
25 mm × 100 mm
厚さ
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cytiva′s Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems.
Cytiva′s standard glass Soxhlet thimble range
Whatman standard glass extraction thimbles are available in a range of dimensions and wall thicknesses to suit your application:
  • Twelve internal diameter options
  • Twelve thimble length options
特徴および利点
  • Resistant to temperatures up to 500°C (932°F)
  • Manufactured with walls as thin as 1–1.5 mm
  • Analysis of hot and acidic gases, including emission control and smoke stack gas monitoring
  • Soxhlet extraction
  • Analysis of pesticide residues
  • Determination of oil/fat content of foods
  • Analysis of oil and grease in solid wastes
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)