Merck
WHA10370395
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、有機バインダー付き、グレード GF 10
roll, W × L (70 mm) (40 m), pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
roll
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 10370395
W × L
(70 mm) (40 m)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
きわめて優れた機械的安定性を有する濾紙で、最高180°Cの温度に耐えられます。赤外線計量のための計量補助や、自動気体濾過装置のロールフィルターとして用いられます。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)