フォーム
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
粒径
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
蛍光検出
λex 633 nm; λem 672 nm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94272-VAR-F:
94272-BULK-F:
94272-5ML-F:
94272-10ML-F:
資料
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..